Stampa…
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
115710050 115710250 115711000 115715000
ACRO115710050EA 23.7 EUR
ACRO115710050 ACRO115710250 ACRO115711000 ACRO115715000
Dimethyl acetylenedicarboxylate 98%
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Formula: C₆H₆O₄
Peso molecolare: 142.11 g/mol
Punto di ebollizione: 95…98 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1.16 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008456
CAS Number: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %