Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
114781000 114785000
ACRO114781000EA 27.3 EUR
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006558
CAS Number: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %