Stampa…
Diethyl acetamidomalonate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 43.8 EUR
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Diethyl acetamidomalonate 99+%
Diethyl acetamidomalonate
Formula: C₉H₁₅NO₅
Punto di ebollizione: 185 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009146
CAS Number: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes