Stampa…
Diallylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
112040010 112042500
ACRO112040010EA 142 EUR
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamine 97%
Diallylamine
Formula: C₆H₁₁N
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 0,789 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008642
CAS Number: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA