Stampa…
Anthrone ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Anthracen-9(10H)-one
104960250 104961000
ACRO104960250EA 142 EUR
ACRO104960250 ACRO104961000
Anthrone ACS
Anthrone
Formula: C₁₄H₁₀O
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Punto di ebollizione: 721 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 152…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001187
CAS Number: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Solubility (in ethyl acetate) Passes test
Absorbance ≤0.045 (620 nm, 1 cm cell)
Sensitivity (to carbohydrates) Passes test