Stampa…
Aminoacetaldehyde diethyl acetal 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
103070050 103070500 103072500
ACRO103070050EA 17.8 EUR
ACRO103070050 ACRO103070500 ACRO103072500
Aminoacetaldehyde diethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Formula: C₆H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 162…163 °C (760 mmHg)
Densità: 0,916 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008136
CAS Number: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %