Stampa…
3-Cloropropene 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
102910010 102910025 102911000
ACRO102910010EA 59.8 EUR
ACRO102910010 ACRO102910025 ACRO102911000
3-Cloropropene 98% stabilizzato
3-Cloropropene
Formula: C₃H₅Cl
Punto di ebollizione: 44…46 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0,939 g/cm³
Flash Pt: –29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000984
CAS Number: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00286
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.09 % propylene oxide