Stampa…
Perossido di bario, anidro ≥84%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
14008.30 14008.A1
14008.30EA 46.8 EUR
14008.30 14008.A1
Perossido di bario, anidro ≥84%, grado tecnico
Perossido di bario
Purity: 84% min CAS No.: 1304-29-6 Molecular Formula: BaO2 Formula Weight: 169.34 Physical Form: Powder Density: 4.96 Appearance: Tan Melting Point: 450° dec. Solubility: Insoluble in water Merck Reference: 14,989 UN No.: 1449 MDL No.: MFCD00003454
Formula: BaO₂
Punto di fusione: 450 °C (dec.)
Densità: 4,96
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003454
CAS Number: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,989