Stampa…
Perossido di bario 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 25.1 EUR
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Perossido di bario 95%
Perossido di bario
Formula: BaO₂
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003454
CAS Number: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Visualizza i codici
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %