Stampa…
Stronzio nitrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07872.0250 1.07872.9025
1.07872.0250EA 126 EUR
1.07872.0250 1.07872.9025
Stronzio nitrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Stronzio nitrato
Formula: Sr(NO₃)₂
Peso molecolare: 211,63 g/mol
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570 °C
Densità: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011248
CAS Number: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926
Visualizza i codici
Solubility 660 g/l (20 °C)
Melting Point 570 °C
Molar Mass 211.63 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 645 °C
Density 2.986 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer