Stampa…
Stronzio nitrato, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
30534.30 30534.A1 30534.D9
30534.30EA 45.6 EUR
30534.30 30534.A1 30534.D9
Stronzio nitrato, anidro 98%
Stronzio nitrato
Purity: 98% CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Granular Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
In railroad flares, signal lights, marine signals
Formula: Sr(NO₃)₂
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570 °C
Densità: 2,990
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011248
CAS Number: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8845