Stampa…
Stronzio nitrato 99,0 ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12232.14 12232.30 12232.A1
12232.14EA 39.4 EUR
12232.14 12232.30 12232.A1
Stronzio nitrato 99,0 ACS
Stronzio nitrato
Purity: 99.0% min CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Formula: Sr(NO₃)₂
Peso molecolare: 211.63 g/mol
Punto di ebollizione: 645
Punto di fusione: 570
Densità: 2.990
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011248
CAS Number: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8845