Stronzio nitrato ≥99.9965% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.9965%
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formula:
Sr(NO₃)₂ Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 570 °C Densità: 2,990 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011248 CAS Number: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8845 |