Stampa…
Stronzio nitrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
222560010 222562500
ACRO222560010EA 109 EUR
ACRO222560010 ACRO222562500
Stronzio nitrato 99+% per analisi
Stronzio nitrato
Formula: Sr(NO₃)₂
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570 °C
Densità: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011248
CAS Number: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08926
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm