Stampa…
Bario nitrato 99,95 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
30481.14 30481.22
30481.14EA 48.6 EUR
30481.14 30481.22
Bario nitrato 99,95 Metals basis
Bario nitrato
Purity: 99.95% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: Ba(NO3)2 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formula: Ba(NO₃)₂
Peso molecolare: 261.34 g/mol
Punto di fusione: 592 °C (dec.)
Densità: 3.24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003442
CAS Number: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,983