Stampa…
Bario nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
10648.06EA 33.2 EUR
10648.06 10648.14 10648.22 10648.36 10648.88
Bario nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bario nitrato
Purity: 99.999% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Physical Form: Crystalline Density: 3.24 Appearance: White Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 UN No.: 1446 MDL No.: MFCD00003442
Formula: Ba(NO₃)₂
Peso molecolare: 261.34 g/mol
Punto di fusione: 592 °C (dec.)
Densità: 3.24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003442
CAS Number: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,983