Stampa…
Bario nitrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
203155000 203150025
ACRO203155000EA 49.4 EUR
ACRO203155000 ACRO203150025
Bario nitrato 99+% per analisi
Bario nitrato
Formula: Ba(NO₃)₂
Punto di fusione: 592 °C
Densità: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003442
CAS Number: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00986
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm