Stronzio cloruro, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-85-4
Molecular Formula: SrCl2
Formula Weight: 158.53
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.052
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 873°
Boiling Point: 1250°
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00011249
Formula:
Cl₂Sr Punto di ebollizione: 1250 °C Punto di fusione: 873 °C Densità: 3,052 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011249 CAS Number: 10476-85-4 EINECS: 233-971-6 Merck Index: 14,8840 |