Stampa…
Stronzio cloruro, anidro 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
369740050 369740250
ACRO369740050EA 99.2 EUR
ACRO369740050 ACRO369740250
Stronzio cloruro, anidro 99.99% (trace metals basis)
Stronzio cloruro
Formula: Cl₂Sr
Punto di ebollizione: 1250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 873 °C
Densità: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011249
CAS Number: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %