Stampa…
Magnesio cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
8.14733.0100EA 48 EUR
8.14733.0100 8.14733.0500 8.14733.9050
Magnesio cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Peso molecolare: 95,21 g/mol
Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 715 °C
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Visualizza i codici
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)