Magnesio cloruro, anidro ≥98%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
J364-100GEA
142
EUR
J364-100G
J364-1KG
J364-500G
Magnesio cloruro, anidro ≥98%, purissimo
Magnesio cloruro
Formula:
MgCl₂ Peso molecolare: 95.21 g/mol Punto di ebollizione: 1412 Punto di fusione: 715 Densità: 2.32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS Number: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Insolubles | <0.2% |
Moisture (KF) | <2 % |
Purity | >98% |