Stampa…
Magnesio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
42850.06 42850.14 42850.22
42850.06EA 88.4 EUR
42850.06 42850.14 42850.22
Magnesio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Magnesio cloruro
Purity: 99.99% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Formula: MgCl₂
Peso molecolare: 95,21 g/mol
Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 714 °C
Densità: 2,32
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662