Magnesio cloruro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Formula:
MgCl₂ Peso molecolare: 95,21 g/mol Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 714 °C Densità: 2,32 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS Number: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |