Stampa…
Colonne per HPLC, Accucore™ C18
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
17126-014005 17126-012105 17126-013005 17126-032130 17126-033030 17126-034630 17126-052130 17126-053030 17126-054630 17126-102130 17126-103030 17126-104630 17126-152130 17126-153030 17126-154630 17126-101030
554-1944EA 0 EUR
554-1944 554-1942 554-1943 554-1858 554-1859 554-1860 554-1861 554-1862 554-1863 554-1864 554-1865 554-1866 554-1867 554-1868 554-1869 554-2564
Colonne per HPLC, Accucore™ C18
Colonne cromatografiche
Queste colonne offrono una ritenzione ottimale per composti non polari e separazione di un'ampia gamma di analiti. Basate su una tecnologia Core Enhanced, garantiscono separazioni rapide ad alta risoluzione senza contropressioni elevate necessarie per le particelle inferiori a 2 µm.
  • Contropressione ridotta
  • Meccanismo di interazione idrofobica
Rugged 2.6 µm solid core particles ensure high efficiencies and enable compatibility with both HPLC and UHPLC platforms. The high bonded phase coverage provides optimal retention of a broad range of non-polar analytes across multiple applications. Robust bonding technology and automated packing procedures ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Informazioni per l'ordine: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD holders. Cartridges with a 1 mm int.Ø require the 1 mm UNIGUARD holder (10046-746), 2,1/3 mm int.Ø require the 2/3 mm UNIGUARD holder (10046-748) and 4/4,6 mm int.Ø require the 4/4,6 mm UNIGUARD holder (10046-744).