Stampa…
Calcio cloruro 90-98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
22313.294EA 56.2 EUR
22313.294 22313.363 22313.460
Calcio cloruro 90-98%, TECHNICAL
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 772 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Assay 90 - 98 %