Stampa…
Calcio cloruro, anidro, granulare 1-2 mm, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 161 EUR
1.02379.1000 1.02379.5000
Calcio cloruro, anidro, granulare 1-2 mm, Supelco®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 772 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659