Stampa…
Calcio cloruro, anidro, in granuli Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
1.02378.2500EA 205 EUR
1.02378.2500 1.02378.9025 1.02378.0500
Calcio cloruro, anidro, in granuli Reag. Ph. Eur., Supelco®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Peso molecolare: 110.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 772
Densità: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659