Stampa…
Calcio cloruro, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02083.0250 1.02083.1000
1.02083.0250EA 432 EUR
1.02083.0250 1.02083.1000
Calcio cloruro, Supelco®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Peso molecolare: 110.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 772
Densità: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)