Calcio cloruro, anidro ≥96% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Formula:
CaCl₂ Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 772 °C Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS Number: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Purity | >96% |
Titrable Free Base | ≤0.006 meq/g |