Stampa…
Calcio cloruro, anidro ≥96.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
confezionato sotto argo
89866.18 89866.30
89866.18EA 63.6 EUR
89866.18 89866.30
Calcio cloruro, anidro ≥96.0% ACS
Calcio cloruro
Purity: 96.0% min CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: >1600 °C
Punto di fusione: 782 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659