Stampa…
Calcio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
44280.09 44280.18 44280.30
44280.09EA 253 EUR
44280.09 44280.18 44280.30
Calcio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Calcio cloruro
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.15 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: >1600 °C
Punto di fusione: 782 °C
Densità: 2,15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659