Stampa…
Calcio cloruro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
Ampuled under argon
35685.04 35685.09
35685.04EA 103 EUR
35685.04 35685.09
Calcio cloruro, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Calcio cloruro
Purity: 99.9% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.15 Appearance: White Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formula: CaCl₂
Peso molecolare: 110.98 g/mol
Punto di ebollizione: >1600 °C
Punto di fusione: 782 °C
Densità: 2.15
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659