Calcio cloruro, anidro 96%, in polvere, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CaCl₂ Punto di ebollizione: >1600 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 782 °C Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS Number: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥93.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Barium (Ba) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |