Cloruro di bario, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Bario cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
BaCl₂ Peso molecolare: 208.24 g/mol Punto di ebollizione: 1560 Punto di fusione: ∼963 °C Densità: 2.33 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS Number: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,00998 |
Solubility | 375 g/l (20 °C) |
Melting Point | 963 °C |
Molar Mass | 208.23 g/mol |
Bulk Density | 1350 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C |
Density | 3.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |