Cloruro di bario, anidro ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Powder, may contain small lumps
Density: 3.9
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 963°
Boiling Point: 1560°
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003445
Formula:
BaCl₂ Punto di ebollizione: 1560 °C Punto di fusione: 963 °C Densità: 3,9 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003445 CAS Number: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,971 |