Stampa…
Sodio metavanadato (≥38% V) ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio monovanadato
11092.14 11092.30 11092.A1
11092.14EA 24.1 EUR
11092.14 11092.30 11092.A1
Sodio metavanadato (≥38% V) ≥96%
Sodio metavanadato
Purity: 96% CAS No.: 13718-26-8 Molecular Formula: NaO3V Formula Weight: 121.93 Physical Form: Chunks/Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: 630° Merck Reference: 14,8700 UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00011125
Formula: NaO₃V
Peso molecolare: 121,93 g/mol
Punto di fusione: 630 °C
Densità: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011125
CAS Number: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8700