Sodio metavanadato 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio monovanadato
269212500
269210010
ACRO269212500EA
123
EUR
ACRO269212500
ACRO269210010
Sodio metavanadato 96%
Sodio metavanadato
Formula:
NaO₃V Peso molecolare: 121,93 g/mol Punto di fusione: 630 °C Densità: 5,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011125 CAS Number: 13718-26-8 EINECS: 237-272-7 UN: 3285 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08849 |
Appearance | White to yellow to light beige to light green Powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥95 % |