Lithium titanate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 12031-82-2
Molecular Formula: Li2TiO3
Formula Weight: 109.78
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1520-1564°
MDL No.: MFCD00016181
Formula:
Li₂O₃Ti Punto di fusione: 1520…1564 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016181 CAS Number: 12031-82-2 EINECS: 234-759-6 |