Stampa…
Sodio esafluorosilicato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
69106.A3 69106.36
69106.A3EA 139 EUR
69106.A3 69106.36
Sodio esafluorosilicato ≥99%
Sodio esafluorosilicato
Purity: 99+% CAS No.: 16893-85-9 Molecular Formula: F6Na2Si Formula Weight: 188.06 Physical Form: Crystalline Density: 2.679 Refractive Index: 1.310 Appearance: White Melting Point: dec. Solubility: Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8624 UN No.: 2674 MDL No.: MFCD00003491
Formula: F₆Na₂Si
Punto di fusione: Dec.
Densità: 2,679
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003491
CAS Number: 16893-85-9
EINECS: 240-934-8
UN: 2674
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8624