Lithium hexafluorosilicate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 17347-95-4
Molecular Formula: Li2SiF6
Formula Weight: 155.96
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2856
MDL No.: MFCD00049473
Formula:
F₆Li₂Si Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049473 CAS Number: 17347-95-4 EINECS: 241-372-6 UN: 2856 ADR: 6.1,III |