Sodio selinato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
369960250
369961000
369965000
ACRO369960250EA
51.9
EUR
ACRO369960250
ACRO369961000
ACRO369965000
Sodio selinato 98%
Sodio selinato
Formula:
Na₂O₄Se Densità: 3,098 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003490 CAS Number: 13410-01-0 EINECS: 236-501-8 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,08820 |
Appearance | White Crystalline powder |
Assay | ≥97.5 % |
Identification | confirmed |