Stampa…
Selenious acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
198870500 198872500 198870010
ACRO198870500EA 69 EUR
ACRO198870500 ACRO198872500 ACRO198870010
Selenious acid 98%
Selenious acid
Formula: H₂O₃Se
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70 °C (dec.)
Densità: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011331
CAS Number: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %