Sodio selenito, anidro ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 10102-18-8
Molecular Formula: Na2O3Se
Formula Weight: 172.94
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 9
Melting Point:
In glass manufacturing
Formula:
Na₂SeO₃ Punto di fusione: >350 °C Densità: 3,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003489 CAS Number: 10102-18-8 EINECS: 233-267-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8673 |