Sodium hexafluoroantimonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Odour: Odourless
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Formula:
F₆NaSb Densità: 3,38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003482 CAS Number: 16925-25-0 EINECS: 240-989-8 UN: 1549 ADR: 6.1,III |