Sodium hexafluoroantimonate ≥99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium hexafluoroantimonate(V)
13066.14
13066.22
13066.14EA
49.6
EUR
13066.14
13066.22
Sodium hexafluoroantimonate ≥99.5%
Sodium hexafluoroantimonate
Purity: 99.5%
CAS No.: 16925-25-0
Molecular Formula: NaSbF6
Formula Weight: 258.73
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00003482
Formula:
F₆NaSb Peso molecolare: 258,74 g/mol Densità: 3,38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003482 CAS Number: 16925-25-0 EINECS: 240-989-8 UN: 1549 ADR: 6.1,III |