Stampa…
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000 419540250
ACRO419541000EA 117 EUR
ACRO419541000 ACRO419540250
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Formula: F₆NaSb
Peso molecolare: 258,74 g/mol
Densità: 3,375 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003482
CAS Number: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %