Stampa…
Sodio idrogeno solfato, anidro ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 57.54 EUR
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Sodio idrogeno solfato, anidro ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Sodio idrogeno solfato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: HNaO₄S
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 315 °C
Densità: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003531
CAS Number: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Visualizza i codici
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %