Stampa…
Sodio idrogeno solfato 92% tech., granular
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 49 EUR
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Sodio idrogeno solfato 92% tech., granular
Sodio idrogeno solfato
Formula: HNaO₄S
Punto di fusione: 177…180 °C
Densità: 2,1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003531
CAS Number: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm