Stampa…
Acido solforico 98% 98 Nitrogen_analysis, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ300
1.00748.0500 1.00748.2500
1.00748.0500EA 52.7 EUR
1.00748.0500 1.00748.2500
Acido solforico 98% 98 Nitrogen_analysis, Supelco®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Assay (alkalimetric) ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N) ≤ 1 ppm
Residue on ignition ≤ 2 ppm