Stampa…
Membrane filtranti a disco, GN-4 Metricel® MCE
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
64679
514-0464EA 0 EUR
514-0464
Membrane filtranti a disco, GN-4 Metricel® MCE
Filtri Membrane filtranti
GN-4 Metricel®: Esteri misti di cellulosa idrofili
Membrana economica per applicazioni di monitoraggio dell'aria. Si discioglie completamente eseguendo procedure di digestione standard ed è conforme ai requisiti NIOSH per il monitoraggio di metalli aerei e amianto.
  • Cleans completely, possesses low artifacts, and offers minimal interference in fibre counting